Merck
JKA5086
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NHS
average MN 3,500, cross-linking reagent click chemistry amine reactive
Sinónimos:
N3-PEG-NHS, Azide-PEG-NHS, N3-PEG-NHS, Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 973,00
US$ 973,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 973,00
About This Item
Fórmula lineal:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 973,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
N3-PEG3500-NHS, average Mn 3,500
Formulario
solid
mol peso
average Mn 3,500
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Azide PEG NHS Ester. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click chemistry PEG reagent for reaction with alkynes.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)