Merck
712531
Sigma-Aldrich
O-[(N-Succinimidyl)succinyl-aminoethyl]-O′-methylpolyethylene glycol
average Mn 750
Sinónimos:
Polyethylene glycol, O-Methyl-O′-[(N-succinimidyl)succinyl-aminoethyl]polyethylene glycol, O-Methyl-O′-[2-(succinylamino)-ethyl]polyethylene glycol N-succinimidyl ester, Ome-PEG-NHS
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 145,00
US$ 145,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 145,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
US$ 145,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
crystals
mol peso
average Mn 750
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.