Merck
JKA3033
Sigma-Aldrich
mPEG10K
average Mn 10,000, propionaldehyde, amine reactive
Sinónimos:
mPEG-Propionaldehyde, Polyethylene glycol, mPEG-ALD, Methoxy-PEG-Propionaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 689,00
US$ 689,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 689,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2COH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 689,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
mPEG10K-Propionaldehyde, average Mn 10,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 10,000
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: N-terminal amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Methoxy PEG Propionaldehyde. N-terminal amine reactive PEG; reacts at pH 5-8 in the presence of a reducing reagent.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xue, X., et al.
Process. Biochem., 49(7) (2014)