Merck
409057
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) nitrosyl chloride hydrate
Sinónimos:
Ruthenium nitroso chloride
About This Item
Fórmula lineal:
Ru(NO)Cl3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
237.44 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: ruthenium
mp
180 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
O.Cl[Ru](Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/3ClH.NO.H2O.Ru/c;;;1-2;;/h3*1H;;1H2;/q;;;-1;;+4/p-3
Clave InChI
GNLMLMMBIPQTRQ-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)