264229
N,N′-Bis(2,5-di-tert-butylphenyl)-3,4,9,10-perylenedicarboximide
Dye content 97 %
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
composición
Dye content, 97%
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
528 nm
propiedades de los semiconductores
N-type (mobility=1.8x10−4 cm2/V·s)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9cc(ccc9C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H50N2O4/c1-49(2,3)27-13-23-37(51(7,8)9)39(25-27)53-45(55)33-19-15-29-31-17-21-35-44-36(22-18-32(42(31)44)30-16-20-34(46(53)56)43(33)41(29)30)48(58)54(47(35)57)40-26-28(50(4,5)6)14-24-38(40)52(10,11)12/h13-26H,1-12H3
Clave InChI
BIYPCKKQAHLMHG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.