Merck
569755
Sigma-Aldrich
Catalizador Hoveyda-Grubbs® M720
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Umicore, 97%
Sinónimos:
Catalizador Hoveyda-Grubbs® M72 (C627), Catalizador Hoveyda-Grubbs® Segunda generación, (1,3-Bis(2,4,6-trimetilfenil)-2-imidazolidinilideno)dicloro(o-isopropoxifenilmetileno)rutenio, Catalizador Grubbs® C627, Dicloro[1,3-bis(2,4,6-trimetilfenil)-2-imidazolidinilideno](2- isopropoxifenilmetileno)rutenio(II)
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 63,40
500 MG
US$ 109,00
2 G
US$ 335,00
10 G
US$ 780,00
25 G
US$ 1.620,00
US$ 63,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 63,40
500 MG
US$ 109,00
2 G
US$ 335,00
10 G
US$ 780,00
25 G
US$ 1.620,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H38Cl2N2ORu
Número de CAS:
Peso molecular:
626.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 63,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp
216-220 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)Oc1ccccc1C=[Ru](Cl)(Cl)=C2N(CCN2c3c(C)cc(C)cc3C)c4c(C)cc(C)cc4C
InChI
1S/C21H26N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
ZRPFJAPZDXQHSM-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Es una versión carente de fosfinas del catalizador de segunda generación Grubbs con reactividad comparable, pero inicio más fácil a temperaturas más bajas. Eficaz para la metátesis de sustratos con deficiencia de electrones, incluidas las olefinas fluoradas. Demostrado en múltiples aplicaciones farmacéuticas a gran escala.
Puede utilizarse como catalizador para metátesis cruzada de olefinas con olefinas fluoradas (CM),[1] metátesis de cierre de anillo (RCM),[2] metátesis de apertura de anillo (ROM),[3] y una secuencia de una reacción de metátesis y dihidroxilación subsiguiente del doble enlace recién formado.[4]
Más información sobre nuestros catalizadores de metátesis
Información legal
Producto de Umicore
Licencia de producto
Este producto, su fabricación o su utilización, están sujetos a una o más patentes de los Estados Unidos publicadas o pendientes (o equivalentes extranjeras) propiedad de o controladas por Umicore PMC. La adquisición de este producto a Umicore PMC a través de Sigma-Aldrich, sus filiales o sus distribuidores autorizados aporta al comprador una licencia limitada, de una vez, no exclusiva, no transferible y no asignable. La utilización de este producto por el comprador puede infringir patentes propiedad de o controladas por terceras partes. Es responsabilidad exclusiva del comprador asegurar que su utilización del producto no infringe los derechos de patente de terceras partes ni excede el alcance de la licencia aquí otorgada.
Para cualquier otra información sobre el producto, consulte a su contacto local de Umicore PMC en http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of the HCV protease inhibitor Vaniprevir (MK-7009) using ring-closing metathesis strategy.
Kong J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(8), 3820-3828 (2012)
Structure activity relationships of 5-, 6-, and 7-methyl-substituted azepan-3-one cathepsin K inhibitors.
Yamashita DS, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(5), 1597-1612 (2006)
Vougioukalakis, G. C.; Grubbs, R. H.
Chemical Reviews, 1746-1746 (2010)
Kevin M Kuhn et al.
Organic letters, 12(5), 984-987 (2010-02-10)
A series of ruthenium catalysts have been screened under ring-closing metathesis (RCM) conditions to produce five-, six-, and seven-membered carbamate-protected cyclic amines. Many of these catalysts demonstrated excellent RCM activity and yields with as low as 500 ppm catalyst loadings.
S Imhof et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (17), 1692-1693 (2002-09-21)
The E-selective cross metathesis (CM) of fluorinated olefins with various functionalised alkenes in good to excellent yields is reported.
Contenido relacionado
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews