Merck
517070
Sigma-Aldrich
Nitrosylsulfuric acid solution
40 wt. % in sulfuric acid
Sinónimos:
Nitrosonium bisulfate, Nitrosonium hydrogen sulfate, Nitrosyl hydrogen sulfate
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 68,70
US$ 68,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 68,70
About This Item
Fórmula lineal:
HO3SONO
Número de CAS:
Peso molecular:
127.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 68,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
concentración
40 wt. % in sulfuric acid
densidad
1.865 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
OS(=O)(=O)ON=O
InChI
1S/HNO5S/c2-1-6-7(3,4)5/h(H,3,4,5)
Clave InChI
VQTGUFBGYOIUFS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)