Merck
176303
Sigma-Aldrich
Nitronium tetrafluoroborate solution
0.5 M in sulfolane
Sinónimos:
Nitronium fluoroborate, Nitronium tetrafluoroboron, Nitryl fluoborate, Nitryl tetrafluoroborate
Seleccione un Tamaño
200 ML
US$ 515,00
US$ 515,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 ML
US$ 515,00
About This Item
Fórmula lineal:
NO2BF4
Número de CAS:
Peso molecular:
132.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 515,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
concentración
0.5 M in sulfolane
densidad
1.268 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=[N+]=O.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO2/c2-1(3,4)5;2-1-3/q-1;+1
Clave InChI
RGVZMPONLYFINH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Anologues of SCH 39166 as potent and selective dopamine D1 receptor antagonists
  • Anticonvulsant agent SB-406725A
  • Nitro-derivatives of chlorambucil conjugated to prasterone and pregnenolone as anticancer agents
  • Nano-sized cryptomelane particles for the formation of potentiometric potassium ion sensors
  • Nitro- and aminoindole derivatives
  • Hydroxynitroalkyl esters as affectors of metabolism of sulfate-reducing bacteria
  • Fluorescence probes to monitor the generation of nitrative stress in neurodegenerative disorders
Used as:
  • Oxidizing agent in high-power Li-ion battery technology for large-scale applications as required for plug-in hybrid vehicles
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)