Merck
407909
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethanolamine
98%
Sinónimos:
2-(Z-Amino)ethanol, Benzyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH2NHCO2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
195.22
Beilstein:
2050891
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
bp
215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
grupo funcional
Cbz
amine
hydroxyl
cadena SMILES
OCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c12-7-6-11-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,12H,6-8H2,(H,11,13)
Clave InChI
SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)