Merck
391719
Sigma-Aldrich
Croconic acid disodium salt
97%
Sinónimos:
4,5-Dihydroxy-4-cyclopentene-1,2,3-trione disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5Na2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
186.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C5H2O5.2Na/c6-1-2(7)4(9)5(10)3(1)8;;/h6-7H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
OQXLFPHHAAAVKQ-UHFFFAOYSA-L
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)