Merck
T17000
Sigma-Aldrich
Tetrahydroxy-1,4-quinone hydrate
99%
Sinónimos:
Tetrahydroxy-1,4-benzoquinone
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 227,00
US$ 227,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 227,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4O6 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
172.09 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 227,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].OC1=C(O)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H4O6.H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h7-8,11-12H;1H2
Clave InChI
CJFTUKFVMMYYHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Effector of xanthine oxidase
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)