Merck
379441
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
231.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
98-100 °C (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cnn(c1N)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-2-17-12(16)10-8-14-15(11(10)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2,13H2,1H3
Clave InChI
AYJIUOZKKTUKKD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate is a heterocyclic building block.
Aplicación
Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate may be used as internal standard for the GC-MS determination of etomidate [ethyl-1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate] in mouse brain tissue.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
X Deng et al.
Journal of pharmacological and toxicological methods, 43(1), 73-77 (2000-11-25)
A simple, rapid and reliable method was developed to determine the concentration of etomidate [ethyl-1-(1-phenylethyl)-1 H-imidazole-5-carboxylate] in mouse brain tissue by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Ethyl 5-amino-1-phenyl-4-pyrazolecarboxylate was used as internal standard (IS) and liquid-liquid extraction using ethyl ether as