Merck
737135
Sigma-Aldrich
Dibromoisocyanuric acid
96%
Sinónimos:
1,3-Dibromo-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 77,30
5 G
US$ 118,00
US$ 77,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 77,30
5 G
US$ 118,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3HBr2N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
286.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 77,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
305-310 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrN1C(=O)NC(=O)N(Br)C1=O
InChI
1S/C3HBr2N3O3/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11/h(H,6,9,10)
Clave InChI
HHBCEKAWSILOOP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)