Merck
N9209
Sigma-Aldrich
2′-Nitroacetophenone
95%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 36,60
25 G
US$ 87,00
US$ 36,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 36,60
25 G
US$ 87,00
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
165.15
Beilstein:
1102322
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 36,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.55 (lit.)
bp
159 °C/16 mmHg (lit.)
mp
23-27 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)