Merck
361976
Sigma-Aldrich
Methyl 1-bromocyclohexanecarboxylate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H10CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
221.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.493 (lit.)
bp
115-116 °C/19 mmHg (lit.)
densidad
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
COC(=O)C1(Br)CCCCC1
InChI
1S/C8H13BrO2/c1-11-7(10)8(9)5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3
Clave InChI
RNWRVPVPLQMTAP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 1-bromocyclohexanecarboxylate reacts with zinc and substituted chalcones to yield the corresponding spiro-3,4-dihydropyran-2-one derivatives, 3-aryl-5-aryl-2-oxaspiro[5.5]undec-3-en-1-ones.[1] Reformatsky reaction of methyl 1-bromocyclohexanecarboxylate with 2-aryl-2-oxoacetaldehyde is reported.[2] Methyl 1-bromocyclohexanecarboxylate reacts with zinc and amides or methylamides of 3-aryl-2-cyanopropenoic acids to yield 5-aryl-1,3-dioxo-2-azaspiro[5.5]undecane-4-carbonitriles or 5-aryl-2-methyl-1,3-dioxo-2-azaspiro[5.5]undecane-4-carbonitriles.[3]
Aplicación
Methyl 1-bromocyclohexanecarboxylate may be used in the improved method of preparation of methyl 3-oxo-1-cyclohexene-1-carboxylate.[4] It may be used in the Reformatsky synthesis of 16-aryl-15-oxadispiro[5.1.5.3]hexadecane-7,14-diones.[5]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kirillov NF, et al.
Russ. J. Org. Chem., 40(7), 953-956 (2004)
Improved preparation of methyl 3-oxo-1-cyclohexene-1-carboxylate and its use in the synthesis of substituted 1, 5-cyclodecadienes.
Lange GL and Otulakowski JA.
The Journal of Organic Chemistry, 47(26), 5093-5096 (1982)
Reformatsky Synthesis of 16-Aryl-15-oxadispiro [5.1. 5.3] hexadecane-7, 14-diones.
Kirillov NF and Shchepin VV.
Russ. J. Org. Chem., 37(9), 1223-1224 (2001)
Reaction of Reformatsky reagent prepared from methyl 1-bromocyclohexanecarboxylate and zinc with substituted chalcones.
Kirillov NF and Gavrilov AG.
Russ. J. Org. Chem., 44(7), 963-964 (2008)
Reaction of methyl 1-bromocyclohexanecarboxylate with zinc and 3-aryl-2-cyanopropenoic acids amides.
Kirillov NF, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 82(7), 1228-1232 (2012)