Merck
D208604
Sigma-Aldrich
4,5-Diphenylimidazole
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 91,10
US$ 91,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 91,10
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12N2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 91,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
228-230 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-c2nc[nH]c2-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-15(17-11-16-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,17)
Clave InChI
CPHGOBGXZQKCKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ira J Kallio-Kujala et al.
Veterinary anaesthesia and analgesia, 45(4), 405-413 (2018-06-13)
We determined the possible effects of a peripherally acting α2-adrenoceptor antagonist, MK-467, on the absorption of intramuscularly (IM) coadministered medetomidine, butorphanol and midazolam. Randomized, experimental, blinded crossover study. Six healthy Beagle dogs. Two IM treatments were administered: 1) medetomidine hydrochloride