Merck
224464
Sigma-Aldrich
(1S,2R,5S)-(+)-Menthol
99%
Sinónimos:
(+)-Menthol, (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 94,40
50 G
US$ 327,00
US$ 94,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 94,40
50 G
US$ 327,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Beilstein:
1902292
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352212
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 94,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]23/D +48°, c = 10 in ethanol
pureza óptica
ee: 96% (GLC)
bp
103-104 °C/9 mmHg (lit.)
mp
43-44 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
Clave InChI
NOOLISFMXDJSKH-AEJSXWLSSA-N
Información sobre el gen
human ... UGT1A4(54657)
Categorías relacionadas
Descripción general
(1S,2R,5S)-(+)-menthol is a chiral secondary alcohol. Its alcohol group can be protected as 2-tetrahydrofuranyl ether by reacting with bromotrichloromethane and tetrahydrofuran.[1]
Aplicación
(1S,2R,5S)-(+)-menthol can undergo acylation with acid anhydrides in the presence of trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate to form the corresponding acylated products.[2]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
An efficient and extremely mild method for protecting alcohols as 2-tetrahydrofuranyl ethers.
Barks JM, et al.
Tetrahedron Letters, 41(32), 6249-6252 (2000)
An extremely powerful acylation reaction of alcohols with acid anhydrides catalyzed by trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate.
Procopiou PA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(7), 2342-2347 (1998)