184276
2-Bromobenzyl alcohol
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
78-80 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Clave InChI
IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)