A1827
Ammonium nickel(II) sulfate hexahydrate
≥98%
Sinónimos:
Nickel ammonium sulfate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: nickel
mp
85-89 °C (lit.)
cadena SMILES
N.N.[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.Ni.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*1H3;;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q;;+2;;;;;;;;/p-2
Clave InChI
ZZPAXHDZFDUTLY-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?