359084
Sodium hydrogencitrate sesquihydrate
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Citric acid disodium salt, Citric acid disodium salt sesquihydrate, Di-Sodium hydrogen citrate sesquihydrate, Disodium hydrogen citrate sesquihydrate, Sodium citrate dibasic sesquihydrate
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid
mp
149 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O.OC(=O)C(O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/2C6H8O7.4Na.3H2O/c2*7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h2*13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;;3*1H2/q;;4*+1;;;/p-4
InChI key
HGPVLOQNBSHYEI-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Application
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?