Merck
M7506
Sigma-Aldrich
Sulfato de magnesio
anhydrous, ReagentPlus®, ≥99.5%
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 332,00
1 KG
US$ 489,00
2 KG
US$ 731,00
12 KG
US$ 1.590,00
25 KG
US$ 2.380,00
US$ 332,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Este SKU también está disponible como grado ReagentPlus® en nuestra exclusiva línea de productos fluidos Redi-Dri™.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 332,00
1 KG
US$ 489,00
2 KG
US$ 731,00
12 KG
US$ 1.590,00
25 KG
US$ 2.380,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MgSO4
Número de CAS:
Peso molecular:
120.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 332,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Este SKU también está disponible como grado ReagentPlus® en nuestra exclusiva línea de productos fluidos Redi-Dri™.
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
Agency
suitable for SM 5210
densidad de vapor
<0.01 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.5%
Formulario
powder
pH
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
cadena SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
El sulfato de magnesio es una sal de magnesio con capacidad tocolítica.[1] Se ha investigado su papel en la inducción de un efecto analgésico durante los periodos intraoperatorios y posoperatorios.[2] Se ha comunicado que evita la eclampsia.[3] Se ha estudiado su capacidad para eliminar el agua de los disolventes miscibles en agua mediante separación en fase de precipitación por adición de sal.[4]
Aplicación
El sulfato de magnesio (anhidro) puede utilizarse como catalizador:      
  • En las reacciones de Biginelli para sintetizar dihidropirimidinonas por condiciones libres de disolventes.[5]      
  • En la síntesis de 2-imidazolinas por la reacción de aldehídos y etilenodiamina en presencia de peróxido de hidrógeno y yoduro de sodio.[6]
La mezcla de MgSO4 y bayerita se utiliza para preparar nanopartículas monofásicas de espinela, MgAl2O4, calcinando la mezcla en polvo a 800 oC.[7]
El MgSO4 (anhidro) puede utilizase también como secante en síntesis orgánica para la eliminación de trazas de agua de los extractos orgánicos.
El sulfato de magnesio puede utilizarse como un secante para extractos orgánicos.[8]
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anhydrous magnesium sulfate mediated solvent-free synthesis of dihydropyrimidin-2 (1H)-ones at ambient temperature
Pore DM, et al.
Australian Journal of Chemistry, 60(6), 435-438 (2007)
Synthesis of MgAl2O4 spinel nanoparticles using a mixture of bayerite and magnesium sulfate
Su Xinghua, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 12(5), 1813-1819 (2010)
A comparison of magnesium sulfate and nimodipine for the prevention of eclampsia.
Belfort MA, et al.
The New England Journal of Medicine, 348(4), 304-311 (2003)
A facile and efficient synthesis of 2-imidazolines from aldehydes using hydrogen peroxide and substoichiometric sodium iodide
Bai Guo-yi, et al.
Synthesis, 2011(10), 1599-1603 (2011)
H Koinig et al.
Anesthesia and analgesia, 87(1), 206-210 (1998-07-14)
In a randomized, double-blind study with two parallel groups, we assessed the analgesic effect of perioperative magnesium sulfate administration in 46 ASA physical status I or II patients undergoing arthroscopic knee surgery with total i.v. anesthesia. The patients received either
Artículos
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC/MS
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this product in a glass bottle or plastic bottle? If plastic, is it BPA-free?
    1 answer
    1. The product comes in a white high density polyethylene bottle and the product is free from PBA.
      Helpful?
  4. What is the particle size for product M7506, magnesium sulfate?
    1 answer
    1. The product does not have a specified particle size. However, it is indicated that all of the material passes through a 50 mesh screen, suggesting that the particles should be smaller than 300 microns in size.