Merck
324728
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-bromohexanoate
99%
Sinónimos:
6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromocapronate
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 101,00
100 G
US$ 332,00
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 101,00
100 G
US$ 332,00
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)5COOCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
223.11
Beilstein:
1756051
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
Clave InChI
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl 6-bromohexanoate is an ω-bromoacid ester.[1]
Aplicación
Ethyl 6-bromohexanoate was used in the preparation of various carnitine derivatives in a carnitine transporter study.[2] It was also used for alkylation of pentane-2,4-dione.[1]
Otras notas
May darken in storage
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An Improved Procedure for Mono C-Alkylation of Pentane-2.4-Dione with ?-Bromoacid Esters.
Shrout DP and Lightner DA.
Synthetic Communications, 20(13), 2075-2080 (1990)
Angelo Lanzilotto et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 23(1), 109-122 (2017-12-09)
A new water-soluble photocatalyst for singlet oxygen generation is presented. Its absorption extends to the red part of the spectrum, showing activity up to irradiation at 660 nm. Its efficiency has been compared to that of a commercial analogue (Rose Bengal)
Atsushi Enomoto et al.
The Journal of biological chemistry, 277(39), 36262-36271 (2002-06-29)
l-Carnitine is an essential component of mitochondrial fatty acid beta-oxidation and plays a pivotal role in the maturation of spermatozoa within the male reproductive tract. Epididymal plasma contains the highest levels of l-carnitine found in the human body, and initiation
D Timothy Anstine et al.
Monatshefte fur chemie, 145(7), 1117-1135 (2014-08-12)
Three new linear pentapyrrole rubinoid analogs: 2,3,7,8,17,18,22,23-octamethyl-12,13-bis-(2-carboxyethyl)-1,10,15,24,25,27,28,29-octahydro-27H-pentapyrrin-1,24-dione and 2,3,8,12,13,17,22,23-octamethyl-7,18-bis-(2-carboxyethyl)-1,10,15,24,25,26,27,28,29-octahydro-27H-pentapyrrin-1,24-dione, and its 7,18-dihexanoic acid analog were synthesized, respectively, from 2,3,7,8-tetramethyl-(10H)-dipyrrin-2-one, from 2,3,8-trimethyl-7-[2-(methoxycarbonyl)ethyl]-(10H)-dipyrrinone, and 2,3,8-trimethyl-7-[5-(methoxycarbonyl)pentyl]-(10H)-dipyrrinone. 13C NMR and 1H NMR measurements in (CD3)2SO confirmed the pentapyrrole structures, while 1H NMR data indicate