541397
10-Bromodecanoic acid
95%
Productos recomendados
Ensayo
95%
idoneidad de la reacción
reagent type: linker
mp
38-41 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(CCCCCCCCCBr)=O
InChI
1S/C10H19BrO2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h1-9H2,(H,12,13)
Clave InChI
PGVRSPIEZYGOAD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)