246050
1,5-Cyclooctadiene
purified by redistillation, ≥99%
Sinónimos:
1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD
Productos recomendados
vapor pressure
25.8 mmHg ( 37.7 °C)
6.8 mmHg ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
431 °F
purified by
redistillation
does not contain
stabilizer
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
mp
−69 °C (lit.)
density
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-,8-7-
InChI key
VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?