Merck
176192
Sigma-Aldrich
Complejo borano tetrahidrofurano solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
Borano-THF (1:1), Complejo tetrahidrofurano-trihidroborano, Hidruro de boro (BH3)-THF (1:1), Trihidrido(tetrahidrofurano)boro
About This Item
Fórmula lineal:
BH3OC4H8
Número de CAS:
Peso molecular:
85.94
Beilstein/REAXYS Number:
3668402
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
contains
<0.005 M sodium borohydride as stabilizer
Quality Level
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
1.0 M in THF
density
0.898 g/mL at 25 °C
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
InChI key
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
General description
El complejo borano-tetrahidrofurano (BH3-THF) se utiliza mucho como reductor en reacciones orgánicas. También se utiliza como reactivo en las reacciones de hidroboración.
Application
El BH3-THF puede utilizarse como reductor para la reducción de varios grupos funcionales, como los ácidos carboxílicos, los aldehídos, las cetonas, los ésteres, los cloruros ácidos, los nitrilos, los epóxidos, las amidas, las lactonas, las oximas y las iminas, en los alcoholes y aminas correspondientes. Los reactivos Grignard, el arilmercurio, el ariltalio y los compuestos de alilo y propargillitio reaccionan con el BH3−THF para dar organoboranos, que pueden oxidarse a los alcoholes, fenoles y 1,3-dioles correspondientes.
También pueden utilizarse:
  • Para sintetizar el catalizador de borano quiral, que se utiliza en la reacción enantioselectiva halo-aldol.
  • Para preparar acridinas no sustituidas en la posición 9 por reducción de las correspondientes acridonas.
  • Para reducir los grupos amida de superficie del nailon a aminas secundarias.
Packaging
La botella Sure/Real de 25 ml se recomienda como una botella de un solo uso. Los pinchazos repetidos provocarán probablemente una disminución del rendimiento del producto.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Simple and convenient conversion of acridones into 9-unsubstituted acridines via acridanes using borane tetrahydrofuran complex
Desbois N, et al.
Tetrahedron Letters, 50(49), 6894-6896 (2009)
Borane-Tetrahydrofuran
Zaidlewicz M, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Polymer, 47, 4916-4916 (2006)
Nylon surface modification. Part 1. Targeting the amide groups for selective introduction of reactive functionalities
Jia X, et al.
Polymer, 47(14), 4916-4924 (2006)
Jung Seok Lee et al.
Macromolecular bioscience, 15(9), 1314-1322 (2015-06-04)
We designed poly(β-amino esters) (PBAEs) bearing both UV light- and pH-sensitive groups and used PBAEs to prepare nanoparticles (NPs) that can be utilized for on-demand burst release of guest molecules in response to multiple triggers. Due to the presence of