Merck
D126306
Sigma-Aldrich
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose
97%
Sinónimos:
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 92,10
25 G
US$ 336,00
US$ 92,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 92,10
25 G
US$ 336,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O6
Número de CAS:
Peso molecular:
260.28
Beilstein:
1345410
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 92,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]25/D −59°, c = 3 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.466 (lit.)
bp
117 °C/0.015 mmHg (lit.)
densidad
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)15-7-6(5-13)14-10-9(8(7)16-11)17-12(3,4)18-10/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1
Clave InChI
POORJMIIHXHXAV-SOYHJAILSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)