31460
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
purum, ≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
D-Glucose diacetonide, Diacetone-D-glucose
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (TLC)
actividad óptica
[α]20/D −11.5±1°, c = 5% in ethanol
mp
110-111 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
Clave InChI
KEJGAYKWRDILTF-JDDHQFAOSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?