361763
2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-mannofuranose
97%
Sinónimos:
D-Mannose diacetonide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +23°, c = 1 in acetone
mp
125-126 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8+,9?,10?/m1/s1
Clave InChI
JWWCLCNPTZHVLF-RGJLLFKYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?