Merck
292842
Sigma-Aldrich
(+)-(4,6-O-Benzylidene)methyl-α-D-glucopyranoside
97%
Sinónimos:
4,6-O-Benzylidene-methyl-α-D-glucopyranoside, Methyl 4,6-O-benzylidene-α-D-glucopyranoside
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 195,00
US$ 195,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 195,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18O6
Número de CAS:
Peso molecular:
282.29
Beilstein:
89619
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 195,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]19/D +113.1°, c = 1 in chloroform
mp
164-165 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
Clave InChI
VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
Aplicación
Chiral building block. Important intermediate in the preparation of various sugars.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)