Merck
179698
Sigma-Aldrich
(−)-Diaceton-2-keto-L-gulonsäure
98%
Sinónimos:
2,3:4,6-Di-O-isopropyliden-α-L-xylo-2-hexulofuranosonsäure
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 300,00
US$ 300,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 300,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18O7 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
292.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 300,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]21/D −20°, c = 2 in methanol
mp
88-90 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]O[H].CC1(C)OC[C@@H]2O[C@]3(OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O7.H2O/c1-10(2)15-5-6-7(17-10)8-12(16-6,9(13)14)19-11(3,4)18-8;/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,13,14);1H2/t6-,7+,8-,12+;/m0./s1
Clave InChI
ZFQRGFMVXLSLKZ-QCILGFJPSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)