Merck
490393
Sigma-Aldrich
Stearic acid-18,18,18-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Sinónimos:
Octadecanoic-18,18,18-d3 acid
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CH2)16CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
287.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3
Clave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)