Merck
288489
Sigma-Aldrich
1,3-Dibenzyloxy-2-propanol
97%
Sinónimos:
1,3-Bis(benzyloxy)-2-propanol, 1,3-Di-O-benzylglycerol
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5CH2OCH2)2CHOH
Número de CAS:
Peso molecular:
272.34
Beilstein:
1986774
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.549 (lit.)
bp
226-227 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.103 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
OC(COCc1ccccc1)COCc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O3/c18-17(13-19-11-15-7-3-1-4-8-15)14-20-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
Clave InChI
ARLSYSVVBAMYKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,3-Dibenzyloxy-2-propanol was used in the synthesis of 1,3-dibenzyloxyacetone[1]. It was also used as precursor to antiviral intermediates[2].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
A trihydroxy acyclonucleoside series.
Ogilvie KK, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 62 (8), 1622-1627 (1984)
J C Martin et al.
Journal of medicinal chemistry, 26(5), 759-761 (1983-05-01)
The synthesis of a new acyclic analogue of deoxyguanosine, 9-[(1,3-dihydroxy-2-propoxy)methyl]guanine (DHPG, 1), is described starting from epichlorohydrin via condensation of 2-O-(acetoxymethyl)-1,3-di-O-benzylglycerol (5) with N2,9-diacetylguanine (6). In vitro studies indicate that DHPG is a potent and broad-acting (herpes simplex virus types