Merck
P23350
Sigma-Aldrich
1,3-Phenylenediacetic acid
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 98,30
US$ 98,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 98,30
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CH2CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 98,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
175-177 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)Cc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)5-7-2-1-3-8(4-7)6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
GDYYIJNDPMFMTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Giuseppe Tronci et al.
International journal of biological macromolecules, 81, 112-120 (2015-08-05)
The formation of naturally derived materials with wet stable fibrous architectures is paramount in order to mimic the features of tissues at the molecular and microscopic scale. Here, we investigated the formation of wet-spun fibres based on collagen-derived polypeptides with
Jian-Guo Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(1), 374-380 (2006-10-20)
Acetohydroxyacid synthase (AHAS; EC 2.2.1.6) catalyzes the first common step in branched-chain amino acid biosynthesis. This enzyme is an important target for the design of environmental-benign herbicides. Based on the crystal structure of AHAS/sulfonylurea complex, we have carried out computational