Merck
367443
Sigma-Aldrich
2-Benzyloxy-1,3-propanediol
99%
Sinónimos:
2-O-Benzylglycerol, Glycerol 2-benzyl ether
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 364,00
US$ 364,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 364,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OCH(CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.22
Beilstein:
1953926
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 364,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
bp
185-187 °C/10 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC(CO)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
Clave InChI
UDIPIOHLDFSMLR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)