13742
(±)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
(±)-1-Benzylglycerol, (±)-Glycerol 1-benzyl ether
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
índice de refracción
n20/D 1.533
densidad
1.140 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
phenyl
cadena SMILES
OCC(O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
Clave InChI
LWCIBYRXSHRIAP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?