Merck
281557
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanoplatinate(II)
Sinónimos:
Dipotassium tetracyanoplatinate
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 256,00
US$ 256,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 256,00
About This Item
Fórmula lineal:
K2Pt(CN)4
Número de CAS:
Peso molecular:
377.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 256,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Formulario
solid
cadena SMILES
[K+].[K+].N#C[Pt--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Pt/c4*1-2;;;/q;;;;2*+1;-2
Clave InChI
GPNDCURIWOPVTF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)