A12607
9-Acetylanthracene
98%
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
75-76 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10H,1H3
Clave InChI
NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)