Merck
334553
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate
98%
Sinónimos:
Dipotassium ethyne palladium hydrate, Palladium potassium cyanide
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 319,00
US$ 319,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 319,00
About This Item
Fórmula lineal:
K2Pd(CN)4 · xH2O
Peso molecular:
288.69 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 319,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
crystalline
cadena SMILES
O.[K+].[K+].N#C[Pd--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pd/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
Clave InChI
QLUAZWZFUPSCML-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)