415154
Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Sinónimos:
Dipotassium nickel(2+) tetracyanide
Productos recomendados
presión de vapor
740 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Nivel de calidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: nickel
densidad
1.875 g/mL (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].[H]O[H].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.Ni.H2O/c4*1-2;;;;/h;;;;;;;1H2/q;;;;2*+1;-2;
Clave InChI
LORCEWUZCQZQEK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Electronic Structure: Study of the electronic structure of tetracyanonickelate(II) complexes, essential for applications in materials science and coordination chemistry (JJ Oppenheim, BJ McNicholas, J Miller, 2019).
- As a precursor for the synthesis of Hofmann-type metal-organic frameworks (MOFs) with high open metal sites density.
- As a precursor in the synthesis of an anion-exchange resin for the removal of residual cyanide complexes in industrial plating wastewater.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?