Merck
276863
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum cyanide solution
1.0 M in toluene
Sinónimos:
Cyanodiethylalane, Cyanodiethylaluminum
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2AlCN
Número de CAS:
Peso molecular:
111.12
Beilstein:
3587410
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1.0 M in toluene
densidad
0.864 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CC[Al](CC)C#N
InChI
1S/2C2H5.CN.Al/c3*1-2;/h2*1H2,2H3;;
Clave InChI
KWMUAEYVIFJZEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent used to hydrocyanate side chain ketones directed by aryl sulfinyl groups.[1]
Envase
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Información legal
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron, 62, 1245-1245 (2006)