Merck
254444
Sigma-Aldrich
Chlorotrihexylsilane
95%
Sinónimos:
Tri-n-hexylsilyl chloride, Trihexylchlorosilane
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 90,30
US$ 90,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 90,30
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)5]3SiCl
Número de CAS:
Peso molecular:
319.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 90,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
153.5-154 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC[Si](Cl)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H39ClSi/c1-4-7-10-13-16-20(19,17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h4-18H2,1-3H3
Clave InChI
WZQSBCHNVPAYOC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)