Merck
249246
Sigma-Aldrich
(−)-Menthyl chloride
98%
Sinónimos:
(1R)-(−)-Menthyl chloride, (1S,2R,4R)-2-Chloro-1-isopropyl-1-methylcyclohexane, [1S-(1α,2β,4β)]-2-Chloro-4-methyl-1-(methylethyl)cyclohexane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H19Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
174.71
Beilstein/REAXYS Number:
1902297
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −52.4°, neat
refractive index
n20/D 1.4634 (lit.)
bp
101-101.5 °C/21 mmHg (lit.)
mp
−20-−16.5 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1Cl
InChI
1S/C10H19Cl/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
OMLOJNNKKPNVKN-KXUCPTDWSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)