229695
Yodo
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Diiodine, Iodine crystals, Iodine molecule (I)
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
9 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
chips
chunks
pellets
resistividad
1.3E15 μΩ-cm
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
cadena SMILES
II
InChI
1S/I2/c1-2
Clave InChI
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Iodine-Promoted Reductive Sulfenylation Using Ketones as Hydride Donors.: Discusses a novel chemical synthesis technique using iodine to promote reductive sulfenylation, highlighting iodine′s role in innovative organic transformations (Duan et al., 2024).
- Unraveling Intracellular Protein Corona Components of Nanoplastics via Photocatalytic Protein Proximity Labeling.: This study employs a photocatalytic protein proximity labeling method to examine the interaction between iodine and protein components on nanoplastics, enhancing our understanding of iodine′s environmental interactions (Zhang et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system, Thyroid
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?