378712
(1S)-(+)-Menthyl chloroformate
optical purity ee: 97% (GLC)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
actividad óptica
[α]20/D +83°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
bp
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1OC(Cl)=O
InChI
1S/C11H19ClO2/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)14-11(12)13/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
Clave InChI
KIUPCUCGVCGPPA-AEJSXWLSSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?