Merck
213810
Sigma-Aldrich
Diethylcyanamide
99%
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 162,00
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 162,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NCN
Número de CAS:
Peso molecular:
98.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
186-188 °C (lit.)
densidad
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CCN(CC)C#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-3-7(4-2)5-6/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
ZZTSQZQUWBFTAT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
Diethylcyanamide reacts with hexane solution of lithium diethylamide to yield lithium 1,1,3,3-tetraethylguanidinate[1].
Aplicación
Diethylcyanamide was used in the preparation of N,N′−substituted-5,5′−diamino-3,3′-bi-1,2,4-oxadiazoles[2].
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Scott D Bunge et al.
Inorganic chemistry, 48(16), 8037-8043 (2009-07-25)
Diethylcyanamide is added to a hexanes solution of lithium diethylamide [LiN(CH(2)CH(3))(2)] resulting in the formation of lithium 1,1,3,3-tetraethylguanidinate, [Li(mu-TEG)](6) (1). Upon successful isolation of 1, the metathesis reaction of MX(2) (MX(2) = MnBr(2), FeBr(2), CoBr(2), and ZnCl(2)) with [Li(mu-TEG)](6) and
N, N′-disubstituted-5, 5′-diamino-3, 3′-bi-1,2,4-oxadiazoles.
Witteveen AJ, et al.
Rec. Trav. Chim., 89(2), 121-128 (1970)