Merck
176206
Sigma-Aldrich
Poli(metilhidrosiloxano)
greener alternative
average Mn 1,700-3,200
Sinónimos:
PMHS, Polímero de metilhidrogenosiloxano
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
mol wt
average Mn 1,700-3,200
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.398
viscosity
12-45 cSt
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
General description
Sigma Life Science está comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto es un agente reductor benigno para el medio ambiente y se ha mejorado su eficiencia catalítica. Pulse aquí para más información.
Aprovechar la reactividad del poli(metilhidrosiloxano) para la reducción y ciclación de biomasa a productos de gran valor
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
399.2 °F - closed cup
flash_point_c
204 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1705-1705 (1989)
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Contenido relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.