Merck
203661
Sigma-Aldrich
Lutetium (III) oxide
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Cassiopeium oxide
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 513,00
US$ 513,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 513,00
About This Item
Fórmula lineal:
Lu2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
397.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 513,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: lutetium
densidad
9.42 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=[Lu]O[Lu]=O
InChI
1S/2Lu.3O
Clave InChI
MPARYNQUYZOBJM-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
A new AB2O4 phase, LuPd2O4, with potential uses in superconducting material as well as being of goechemical importance, was formed at elevated pressure and temperature from Lu2O3 and PdO in the presence of potassium chlorate.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chen, B-H.; Walker, D.
Chemistry of Materials, 9, 1700-1700 (1997)
Artículos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.