270733
Agua
suitable for HPLC
Sinónimos:
Aqua, Óxido de dihidrógeno
About This Item
Productos recomendados
vapor density
<1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
3 mmHg
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 205 nm Amax: 0.01
λ: 210 nm Amax: 0.01
λ: 250-400 nm Amax: 0.005
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- Disolvente para preparar disoluciones tampón durante el proceso de lisis celular.
- Componente de la fase móvil durante la detección mediante HPLC–UV–matriz de diodos para la separación y la detección de los analitos.
Preparation Note
Other Notes
El artículo de referencia 270733-6X1L será descatalogado. Pida la botella 270733-1L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Optimized separation of Oligo Standard 6, an internally created HPLC-UV system suitability mix, on Chromolith® RP-18e columns with an evaluation of the effect of flow rates up to 3 mL/min and ion-pairing reagent, TEAA, on the separation.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
El agua ultrapura proveniente del sistema Milli-Q® se muestra libre de BPA, adecuada para la investigación embriológica, minimizando la interferencia de los disruptores endocrinos.
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Protocolos
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.