Merck
196436
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Fenchone
≥98%
Sinónimos:
(−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 73,40
US$ 73,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 73,40
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Beilstein:
2042710
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 73,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]24/D −50.5°, neat
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
Clave InChI
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
(1R)-(-)-Fenchone is a bridged bicyclic ketone[1] found in fennel oil and thuja oil.[2]
Aplicación
(1R)-(-)-Fenchone undergoes condensation with pyridinylalkylamines to form chiral iminopyridine ligands, which find applications in enantioselective copper-catalyzed Henry (nitro aldol) reaction.[3] It may also be used in the preparation of enantiopure C(7)-anti-substituted fenchones as new chiral sources.[4]
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
151.7 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Regio-and stereochemical course of the ring expansion of bridged bicyclic ketones to spirocyclic a-keto tetrahydrofurans.
Paquette LA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(14), 3956-3965 (1992)
First access to enantiopure C (7)-substituted fenchones: new norbornane-based chiral materials from the chiral pool.
Marti'nez AG, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(12), 1607-1609 (2003)
(1R)-(-)-Fenchone.
Bond AD and Davies JE.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 57(11), o1034-o1035 (2001)
Modular iminopyridine ligands. Application to the enantioselective copper (II)-catalyzed Henry reaction.
Blay G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(14), 2046-2049 (2006)
B Simándi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 47(4), 1635-1640 (1999-11-24)
Ground fennel seeds were extracted with supercritical carbon dioxide. Small-scale subsequent extractions of the same sample showed that the composition of volatile compounds was changed with the extension of extraction time and only principal volatile components (limonene, fenchone, methylchavicol, and