Merck
W507709
Sigma-Aldrich
L-Fenchone
≥98%
Sinónimos:
(1R)-(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Seleccione un Tamaño
W507709-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 74,40
5 KG
US$ 716,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W507709-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 74,40
5 KG
US$ 716,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Número de FEMA:
4519
Beilstein:
2042710
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
Ensayo
≥98%
actividad óptica
[α]20/D −51°, neat
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
192-194 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
densidad
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
camphoraceous; earthy; woody
cadena SMILES
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
Clave InChI
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Descripción general
L-Fenchone is a monoterpene that occurs in the essential oils of plants such as Lavandula dentate.[1] It shows potent fumigant activity against Sitophilus oryzae and Tribolium castaneum, two most common insects affecting stored products. This ability makes it a promising candidate for the development of biocontrol agents against these insects.[2]
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
151.7 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fumigant and contact toxicities of monoterpenes to Sitophilus oryzae (L.) and Tribolium castaneum (Herbst) and their inhibitory effects on acetylcholinesterase activity.
Abdelgaleil SA, et al.
Journal of Chemical Ecology, 35(5), 518-525 (2009)
Chemical composition of the leaf and flower essential oils of Tunisian Lavandula dentata L.(Lamiaceae).
Touati B, et al.
Chemistry and Biodiversity, 8(8), 1560-1569 (2011)
Philip C Bulman Page et al.
The Journal of organic chemistry, 67(22), 7787-7796 (2002-10-26)
The first two stable enantiomerically pure chiral N-H oxaziridines, derived from camphor and fenchone, are shown to act as electrophilic sources of nitrogen upon reaction with various carbon nucleophiles. Nitrogen is transferred, together with the camphor/fenchone unit, when deprotonated esters
Boris Steuer et al.
Phytochemical analysis : PCA, 14(5), 285-289 (2003-10-01)
The aim of this study was to investigate the accuracy and transferability of near-infrared (NIR) calibrations for estimating the content and composition of the volatile fraction in fennel fruits (Foeniculum vulgare Miller) as an example of medicinal and spice plants.
Dirk W Lachenmeier et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(9), 3073-3081 (2008-04-19)
Thirteen samples of authentic absinthe dating from the preban era (i.e., prior to 1915) were analyzed for parameters that were hypothesized as contributing to the toxicity of the spirit, including naturally occurring herbal essences (thujone, pinocamphone, fenchone), methanol, higher alcohols